S772240
5-(4-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)-3-(3-METHOXYPROPYL)RHODANINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17NO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.435
Numéro MDL:
Produits recommandés