Principaux documents
S768286
8-QUINOLINYL N-(4-(METHYLTHIO)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.377
Numéro MDL:
Autres remarques