Principaux documents
S767913
1-ALLYL-3,5-DIMETHYLPYRAZOLE
AldrichCPR
S767913-50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025
Changer de vue
S767913-50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.198
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025