Principaux documents
S761443
3-TERT-BUTYL-1-CHLORO-4-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)ISOQUINOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17ClF3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.813
Numéro MDL:
Autres remarques