Key Documents
S760420
6-CHLORO-6,7,8,9,10,12-HEXAHYDROAZEPINO(2,1-B)QUINAZOLIN-12-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.714
Numéro MDL:
Autres remarques