Principaux documents
S756229
4-HYDROXYMETHYL-4-METHYL-2-OXAZOLIDINONE
AldrichCPR
S756229-50MG
110,00 €
110,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
S756229-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C5H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.132
Numéro MDL:
110,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025