Key Documents
S739391
N,N'-(2-METHYL-1,4-PHENYLENE)BIS(BENZENESULFONAMIDE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.494
Numéro MDL:
Autres remarques