Principaux documents
S736961
ANTHRANILIC (4-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.305
Numéro MDL:
Autres remarques