Principaux documents
S728950
2-CHLORO-4'-FLUOROACETANILIDE
AldrichCPR
S728950-50MG
177,00 €
177,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S728950-50MG
177,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H7ClFNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.602
Numéro MDL:
177,00 €