Principaux documents
S725072
2'-CHLORO-2-(2,4,5-TRICHLOROPHENOXY)-5'-(TRIFLUOROMETHYL)ACETANILIDE
AldrichCPR
50MG
70,10 €
70,10 €
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Changer de vue
50MG
70,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H8Cl4F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.044
Numéro MDL:
70,10 €
Date d'expédition estimée le26 avril 2025