Principaux documents
S714364
N,N'-DECAMETHYLENEBIS(TRIMETHYLAMMONIUM IODIDE)
AldrichCPR
S714364-50MG
177,00 €
177,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S714364-50MG
177,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H38I2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.303
Numéro MDL:
177,00 €