Principaux documents
S707236
3-BROMO-4-METHOXY-6-NITROANILINE
AldrichCPR
S707236-50MG
177,00 €
177,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S707236-50MG
177,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H7BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.049
Numéro MDL:
177,00 €