Principaux documents
S702498
ALPHA-TETRALONE OXIME
AldrichCPR
S702498-50MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S702498-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.205
Numéro MDL:
110,00 €