Principaux documents
S698326
ANILINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
S698326-50MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S698326-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H8BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.041
Numéro MDL:
110,00 €