Principaux documents
S692301
2-(4-CHLOROPHENYL)-4,5-DIPHENYLIMIDAZOLE
AldrichCPR
S692301-50MG
177,00 €
177,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Changer de vue
S692301-50MG
177,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H15ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.82
Numéro MDL:
177,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025