Principaux documents
S691712
4-BROMO-2,5-DIMETHYLPHENYL N-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18BrNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.241
Numéro MDL:
Autres remarques