Principaux documents
S682799
2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-1-METHYL-5-OXO-3-PYRROLIDINECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H13NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.252
Numéro MDL:
29,00 €