Principaux documents
S682403
2,3-DIHYDRO-1,4-BENZOTHIAZEPIN-5(4H)-ONE
AldrichCPR
S682403-100MG
110,00 €
110,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025
Changer de vue
S682403-100MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H9NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.242
Numéro MDL:
110,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025