Principaux documents
S676837
1-(4-BROMOPHENYL)-3-(4-METHOXYPHENYL)UREA
AldrichCPR
S676837-250MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le21 avril 2025
Changer de vue
S676837-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H13BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.176
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le21 avril 2025