Principaux documents
S675008
ETHYL 4-(5-CHLORO-2-METHYLPHENYLUREIDO)BENZOATE
AldrichCPR
S675008-250MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S675008-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H17ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.79
Numéro MDL:
29,00 €