Principaux documents
S669458
2,6-DIMETHYL-4-(N-(4-NITROPHENYL)CARBAMOYL)MORPHOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H17N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.298
Numéro MDL:
Autres remarques