Principaux documents
S665703
ISOPROPYL N-(2-CHLORO-6-METHYLPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
S665703-250MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S665703-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H14ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.693
Numéro MDL:
29,00 €