Documents
S660736
N1-ACETYL-N3-(2-CYANOETHYL)-N3-(2-HYDROXYETHYL)-1,3-PHENYLENEDIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H17N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.299
Numéro MDL:
Autres remarques