Principaux documents
S649104
2,6-DIBROMO-3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)ANILINE
AldrichCPR
S649104-250MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S649104-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H3Br2F6N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.918
Numéro MDL:
29,00 €