Principaux documents
S648175
4,4'-DIAMINO-3,3'-DIMETHYL-2,2'-DINITROBIPHENYL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.292
Numéro MDL:
Autres remarques