Principaux documents
S645931
1-(4-BROMOANILINOMETHYL)ISATIN
AldrichCPR
S645931-50MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S645931-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H11BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.171
Numéro MDL:
110,00 €