S64174
4-NITRO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-PHENYL-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13Cl3N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.73
Numéro MDL:
Autres remarques