Principaux documents
S632120
1,1'-HEXAMETHYLENEBIS(3-BUTYLUREA)
AldrichCPR
S632120-250MG
177,00 €
177,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
S632120-250MG
177,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H34N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.475
Numéro MDL:
177,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025