Key Documents
S629634
DIMETHYL 5-(2-(3-AMINOBENZOYL)ACETAMIDO)ISOPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.365
Numéro MDL:
Autres remarques