Principaux documents
S628247
4-(N-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)CARBAMOYL)MORPHOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H15ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.719
Numéro MDL:
Autres remarques