Principaux documents
S626678
(METHYLTHIOMETHYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE
AldrichCPR
S626678-250MG
158,00 €
158,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Changer de vue
S626678-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H20ClPS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.873
Numéro MDL:
158,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025