Principaux documents
S625612
N-(2-CHLOROBENZYLIDENE)-2,4-DICHLOROANILINE
AldrichCPR
50MG
70,10 €
70,10 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Changer de vue
50MG
70,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H8Cl3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.574
Numéro MDL:
70,10 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025