Principaux documents
S614513
S,S'-METHYLENEBIS(3-MERCAPTOPROPIONIC ACID)
AldrichCPR
S614513-1G
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S614513-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H12O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.299
Numéro MDL:
158,00 €