Principaux documents
S605263
3-(N-DODECYL-M-TOLUIDINO)-1-PROPANESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
S605263-250MG
177,00 €
177,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Changer de vue
S605263-250MG
177,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H38NNaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.607
Numéro MDL:
177,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025