Principaux documents
S602736
3-(1,5-DIHYDROXY-2-NAPHTHYLAZO)-4-HYDROXYBENZENESULFONIC ACID SODIUM SALT
AldrichCPR
S602736-1G
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S602736-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H11N2O6SNA
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.32
Numéro MDL:
110,00 €