Principaux documents
S598941
N-BENZYL-4-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
50MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.293
Numéro MDL:
110,00 €