Principaux documents
S598445
3-CHLORO-4-NITROBENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
10MG
110,00 €
110,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025
Changer de vue
10MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H4ClNO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.619
Numéro MDL:
110,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025