Principaux documents
S59731
RCL S59731
AldrichCPR
25MG
177,00 €
177,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
25MG
177,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.279
Numéro MDL:
177,00 €