Principaux documents
S592005
2-CHLORO-M-BENZANISIDIDE
AldrichCPR
S592005-250MG
70,10 €
70,10 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S592005-250MG
70,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H12ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.71
Numéro MDL:
70,10 €