Principaux documents
S591246
1-BUTYL-3-PHENYLUREA
AldrichCPR
S591246-250MG
70,10 €
70,10 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Changer de vue
S591246-250MG
70,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.263
Numéro MDL:
70,10 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025