Principaux documents
S573698
3-(2-(2-CHLOROETHOXY)ETHOXY)-BENZALDEHYDE
AldrichCPR
S573698-100MG
70,10 €
70,10 €
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Changer de vue
S573698-100MG
70,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H13ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.677
Numéro MDL:
70,10 €
Date d'expédition estimée le13 avril 2025