Principaux documents
S570575
BUTYL TERT-BUTYL SULFIDE
AldrichCPR
S570575-250MG
177,00 €
177,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S570575-250MG
177,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H18S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.297
Numéro MDL:
177,00 €