Key Documents
S57046
(4'-(HYDROXY-DIPHENYL-METHYL)-BIPHENYL-4-YL)-DIPHENYL-METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C38H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.662
Numéro MDL:
Autres remarques