Principaux documents
S561525
2-PYRIDINEACETAMIDE
AldrichCPR
S561525-10MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S561525-10MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.155
Numéro MDL:
110,00 €