S5553
Succinimide
98%
Synonyme(s) :
2,5-Pyrrolidinedione
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
pb
285-290 °C (lit.)
Pf
123-125 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CCC(=O)N1
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
Clé InChI
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1