Principaux documents
S554014
2,4-DINITRO-2'-FLUOROSTILBENE
AldrichCPR
S554014-250MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S554014-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H9FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.237
Numéro MDL:
29,00 €