Principaux documents
S532614
3'-CHLORO-4'-METHYLMALEANILIC ACID
AldrichCPR
S532614-250MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
S532614-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H10ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.66
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025