Principaux documents
S531340
N-(3,4-DIMETHOXYPHENETHYL)-DITHIOCARBAMIC ACID, AMMONIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H18N2O2S2
Poids moléculaire :
274.406
Numéro MDL:
Autres remarques