Principaux documents
S519626
1-DODECYLPYRIDINIUM BROMIDE
AldrichCPR
S519626-250MG
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S519626-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H30BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.339
Numéro MDL:
158,00 €