Principaux documents
S518034
3BETA,17ALPHA-DIHYDROXYPREGN-5-EN-20-ONE
AldrichCPR
S518034-250MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Changer de vue
S518034-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H32O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.487
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025